Learn More
Justrite™ Tauchbehälter zur Reinigung von Instrumenten
Ein Justrite Tauchtank für Reinigungsteile ist ideal zum Waschen oder Einweichen von Teilen in brennbaren Flüssigkeiten
204.00 CHF - 366.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Tauchtank
Zertifizierung/Konformität FM, TÜV
Verschlusstyp Manuelle Kappe
Farbe Rot
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Waschen oder Einweichen von Teilen in brennbaren Flüssigkeiten
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Innendurchmesser (angloamerikanisch) Höhe (angloamerikanisch) Gewicht (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (angloamerikanisch) Höhe (angloamerikanisch) Gewicht (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
13075603
Unterlagen ansehen
Justrite™
27615
13.75 Zoll 13 in. 12 lb Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
13065603
Unterlagen ansehen
Justrite™
27605
13.7 Zoll 13 in. 10 lb
204.00 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 21-08-2025
Add to basket
Description
Description
  • Der Tischbehälter mit manuell einstellbarem Deckel bleibt geöffnet, während die Teile gewaschen werden
  • Das Schmelzlot schmilzt bei 74°C (165°F) und verriegelt die Abdeckung im Brandfall
  • Das spezielle korrosionsbeständige 5 gal.-Modell ist für den Einsatz mit aggressiven, korrosiven Chemikalien mit Auskleidungen aus Polyethylen an der Oberseite und im Tank versehen
  • Alle Modelle bestehen aus bleifreiem beschichtetem Stahl der Stärke 24
Certifications
FM-zugelassen.
Specifications
Specifications
Tauchtank
Manuelle Kappe
Zum Waschen oder Einweichen von Teilen in brennbaren Flüssigkeiten
Pulverbeschichtung
FM, TÜV
Rot
Stahl
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Justrite™ Tauchbehälter zur Reinigung von Instrumenten