Learn More
Buerkle™ Stechheber
Ein Probenehmer zum Eintauchen für die einfache Entnahme flüssiger Proben mit einer guten Sicht durch transparente Röhrchen.
Marke:  Buerkle™ 5315-0100
50.70 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10700773
  • 68.85 CHF / 1 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Oberes Ende mit Rückschlagventil, unteres Ende mit Kugelventil
  • Aus transparentem Polypropylen hergestellt
  • Mehrschicht- und Punktprobenahme möglich
Spezifikation
Spezifikation
Schöpfprobenehmer
Not Autoclavable
9.47 oz
Durchsichtig
25 mm
Polypropylen
Stechheber
280 mL
Zur einfachen Entnahme von Flüssigkeits-, Mehrschicht- und Punktproben
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Stechheber > Kapazität: 280 ml; Tiefe: 100 bis 200 cm; Abmessungen: 49.27 x 25.88 x 1101.72 mm H; Gewicht: 0.19 kg