Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ Verbindungsstück ultrageringes Totvolumen
Das Thermo Scientific™ Ultra-Low Totvolumen-Verbindungsstück ist für die Nano-Elektrospray-Ionisation vorgesehen.
Marke: Thermo Scientific™ 160494
237.89 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Ultra-Low Totvolumen-Verbindungsstück ist für die Nano-Elektrospray-Ionisation vorgesehen.
- Totvolumen von <7 nl
- Mit zwei Muttern und zwei Ferrulen
- ID: 1/16 in.
Spezifikation
Verbindungsstück | |
nanoLC | |
1/16 in. |
Nano ES | |
Verbindungsstück |