Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ speziell formulierter PTFE-Schlauch
Der Thermo Scientific™ Dionex speziell formulierte PTFE-Schlauch wird als Verbindung für Quarzglasrohre (Nano- und Cap-LC) verwendet. Wählen Sie die Anschlussmaße, die dem Außendurchmesser des verwendeten Quarzglasrohres entsprechen.
Marke:  Thermo Scientific™ 161030
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11362143
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Dionex speziell formulierte PTFE-Schlauch wird als Verbindung für Quarzglasrohre (Nano- und Cap-LC) verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
350 um ID; Low pressure
Fused Silica Capillary Tubing
nanoLC
Kapillarschlauch
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Dionex™ speziell formulierter PTFE-Schlauch > 350um I.D., Low pressure connection of 280um O.D. fused silica capillaries