Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ speziell formulierter PTFE-Schlauch
Der Thermo Scientific™ Dionex speziell formulierte PTFE-Schlauch wird als Verbindung für Quarzglasrohre (Nano- und Cap-LC) verwendet. Wählen Sie die Anschlussmaße, die dem Außendurchmesser des verwendeten Quarzglasrohres entsprechen.
Marke:  Thermo Scientific™ 160489
44.97 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11352133
  • 45.19 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Dionex speziell formulierte PTFE-Schlauch wird als Verbindung für Quarzglasrohre (Nano- und Cap-LC) verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
250 und 350 µm Innendurchmesser
Quarzglas-Kapillare
nanoLC
Kapillarschlauch
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Dionex™ speziell formulierter PTFE-Schlauch > 250 und 350 μm Innendurchmesser; zum Anschluss von 280 Quarzglaskapillaren mit 360 μm Außendurchmesser