Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ speziell formulierter PTFE-Schlauch
Der Thermo Scientific™ Dionex speziell formulierte PTFE-Schlauch wird als Verbindung für Quarzglasrohre (Nano- und Cap-LC) verwendet. Wählen Sie die Anschlussmaße, die dem Außendurchmesser des verwendeten Quarzglasrohres entsprechen.
Marke:  Thermo Scientific™ 160486
45.04 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11322133
  • 47.45 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-06-2025
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Dionex speziell formulierte PTFE-Schlauch wird als Verbindung für Quarzglasrohre (Nano- und Cap-LC) verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
250 μm ID; niedriger Druck
Dionex UltiMate 3000 RSLC Nano System
nanoLC
Kapillarschlauch
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Dionex™ speziell formulierter PTFE-Schlauch > 250 μm ID; Niederdruckanschluss mit Kapillaren aus Quarzglas mit 280 μm AD