Learn More
Thermo Scientific™ OmniPac™ PAX-500 HPLC-Säulen
Wenn Sie anionische und neutrale Spezies in einem einzigen Durchlauf trennen müssen, verwenden Sie diese lösungsmittelkompatible Mischmodus-Säule.
Marke:  Thermo Scientific™ 042153
556.08 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11311723
  • 586.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Beschreibung
Wenn Sie anionische und neutrale Spezies in einem einzigen Durchlauf trennen müssen, verwenden Sie die Thermo Scientific™ OmniPac™ PAX-500-Säule. Mit Anionenaustausch und Umkehrphasen-Eigenschaften ist diese Mischmodus-Säule auf Polymerbasis lösungsmittelverträglich und über den gesamten pH-Bereich von 1 bis 14 stabil. Lösungsmittel können verwendet werden, um die Selektivität zu beeinflussen und um Kontaminanten zu entfernen, um die Lebensdauer der Säule zu verlängern. Die OmniPac PAX-500-Säule eignet sich ideal für die Analyse eines breiten Untersuchungsspektrums von Verbindungen.
Die OmniPac PAX-500-Säule ist ideal für die Analyse von Alkoholen, Alkanolaminen, Antihistaminika, entzündungshemmenden Stoffen, aromatischen Säuren, anorganischen Säuren, Peptiden, Purinen und Pyrimidinen, Sulfonamiden, sulfonierten anionischen Tensiden und wasserlöslichen Vitaminen.
  • Der makroporöse hydrophobe Kern sorgt für eine Umkehrphasen-Retention und ist mit einer Anionenaustausch-Latexperlenschicht für die Anionenaustausch-Retention beschichtet
  • Ionenaustauschkapazität von ca. 40 μeq/Säule
  • 100 % lösungsmittelverträglich; sollte in der mobilen Phase immer mit mindestens 1 % organischem Lösungsmittel betrieben werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mischmodus
4000 psi (275 bar)
Alkanol-quaternäres Amin
0 bis 14
Each
L50
4 mm
Umkehrphase und Ionenaustausch
8,5 μm
Sphärisches, mikroporöses Polymer
1200 Å
300 m²/g
50 mm
Responsibly packaged
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer8331 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number042153
Chargennummer8324 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number042153
Chargennummer8328 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number042153
Chargennummer008638 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number042153
Chargennummer008690 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number042153
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ OmniPac™ PAX-500 HPLC-Säulen >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.