Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ AS-AP Autosamplerfläschchen-Kits
Nutzen Sie die Thermo Scientific™ Dionex™ AS-AP Autosampler Fläschchen-Kits, die aus Polystyrol, Glas oder Polypropylen mit Kappen und Septa angeboten werden.
Marke:  Thermo Scientific™ 055058
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11371743
  • 358.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Beschreibung
Nutzen Sie die Thermo Scientific™ Dionex™ AS-AP Autosampler Fläschchen-Kits, die aus Polystyrol, Glas oder Polypropylen mit Kappen und Septa angeboten werden.
Die beiliegenden Septa sind blau.
Spezifikation
Spezifikation
Vial-Kit
Polystyrol
10 ml
Kappen und Septen
AS-AP Autosampler
Each 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Dionex™ AS-AP Autosamplerfläschchen-Kits > Polystyrol; 10 ml; mit Kappen und Septen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.