Learn More
Dinitroduren, 97 %, Thermo Scientific™™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dinitrodurene |
Schmelzpunkt | 208.0°C to 213.0°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
Summenformel | C10H12N2O4 |
Strukturformel | (CH3)4C6(NO2)2 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 05,433 |
Molekulargewicht (g/mol) | 224.22 |
Formelmasse | 224.22 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0341102 | Analysenzertifikat | 20/11/2023 | 117000250,11700077,117000010,117000050 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Dinitrodurene
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Name des Produkts
Dinitroduren, 97 %, Thermo Scientific™™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur