Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Dimroth Kondensatoren mit Glasoliven
Dimroth-Kondensatoren für kondensierende Dämpfe
199.00 CHF - 218.00 CHF
Specifica
Material DURAN™ Schläuche
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kondensierende Dämpfe
Menge 1
Standard-Konusverbindung Nr. NS 45/40
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Länge (metrisch) Ummantelung Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Länge (metrisch) Ummantelung Prezzo Quantità e disponibilità  
10090271
missing translation for 'viewDocuments'
Lenz Laborglasintrumente™
05240306
250 mm
199.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Aggiungi al carrello
10400713
missing translation for 'viewDocuments'
Lenz Laborglasintrumente™
05240406
400 mm
218.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Dimroth Kondensatoren gem. DIN 12591 sowie DIN-Norm
  • Mit NS-Buchse und -Konus
  • Wasseranschluss: Glasoliven
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Specifica
Specifica
DURAN™ Schläuche
Kondensierende Dämpfe
1
NS 45/40
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati