Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Dimroth Kondensatoren mit Glasoliven
Dimroth-Kondensatoren für kondensierende Dämpfe
Marke:  Lenz Laborglasintrumente™ 05240306
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10090271
  • 199.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Dimroth Kondensatoren gem. DIN 12591 sowie DIN-Norm
  • Mit NS-Buchse und -Konus
  • Wasseranschluss: Glasoliven
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
Kühlfläche - 810 cm²
250 mm
NS 45/40
Kondensierende Dämpfe
1
DURAN™ Schläuche