Learn More
Lenz Laborglasintrumente Dimrothküher für Extraktoren mit GL-Gewinde
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
91.00 CHF - 225.00 CHF
Spezifikation
Material Duran Glas
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Standard-Konusverbindung Nr. Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Standard-Konusverbindung Nr. Preis Menge & Verfügbarkeit  
10101602
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
05246015
NS 34/35
108.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10530583
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
05246014
NS 29/32
91.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10355042
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
05246018
NS 71/51
225.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10782903
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
05246017
NS 60/46
181.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Dimrothkühler für Extraktoren
  • Dimrothkühler mit GL-Gewinde für Extraktoren
  • Zur Kondensation von Dämpfen
  • Mit NS-Konus
  • Wasseranschluss:GL 14-Gewinde (mit zwei Kunststoffoliven mit Gewinde)
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
Duran Glas