Learn More
Lenz Laborglasintrumente Dimrothküher für Extraktoren mit GL-Gewinde
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05246015
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10101602
  • 108.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Dimrothkühler für Extraktoren
  • Dimrothkühler mit GL-Gewinde für Extraktoren
  • Zur Kondensation von Dämpfen
  • Mit NS-Konus
  • Wasseranschluss:GL 14-Gewinde (mit zwei Kunststoffoliven mit Gewinde)
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
NS 34/35
Duran Glas