Learn More
Dimidium-Bromid-Disulfin, Extra Pure, Stammlösung mit blauem Indikator, SLR, Fisher Chemical™
Dimidium Bromid-Disulfin, Extra Pure, Stammlösung mit blauem Indikator, SLR, Fisher Chemical, Menge: 100 ml, Verpackung: Braunglasflasche, Siedepunkt: 100 Grad C, Schmelzpunkt: 0 °C, MDL-Nummer: 146696, physische Form: Flüssig
Marke: Fisher Chemical D/4140/05
80.06 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dimidium Bromid-Disulfin, Extra Pure, Stammlösung mit blauem Indikator, SLR, Fisher Chemical, Menge: 100 ml, Verpackung: Flasche aus braunem Glas, Siedepunkt: 100 °C, Schmelzpunkt: 0 °C, MDL-Nummer: 146696, physische Form: Flüssig
Spezifikation
518-67-2 | |
Blau | |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
146696 | |
MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N | |
3,8-Diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-iumbromid | |
Flüssig |
0°C | |
100°C | |
C20H18BrN3 | |
100 mL | |
[Br-].C[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12 | |
380.29 |