Learn More
Dimethylzink,1.2 M-Lösung in Toluol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 544-97-8 | C2H6Zn | 95.45 g/mol
368.96 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylzinc
Farbe Clear colorless
Namenshinweis 1.2M Solution in Toluene
CAS 544-97-8, 108-88-3
Summenformel C2H6Zn
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Product Code Brand Menge Verpackung Price Quantity & Availability  
10403073
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific Acros
377241000
100 mL AcroSeal™ Glasflasche
368.96 CHF
100 Milliliter
Only null left
Lager vorrätig
Add to basket
Description
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
Dimethylzinc
1.2M Solution in Toluene
C2H6Zn
MFCD00014854
0.9300g/mL
dimethylzinc, zinc, dimethyl, dimethyl zinc, methylzinc, unii-8h6r0n8w2f, ch3 2zn, znme2, zinc methyl, dimethylzink, hsdb 709
JRPGMCRJPQJYPE-UHFFFAOYSA-N
Zink;Carbanid
11010
0.93
Clear colorless
544-97-8, 108-88-3
Zn(CH3)2
1.2M (based on Zn) exact strength on the certificate of analysis
15, 3289
Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: soluble in hydrocarbons
[CH3-].[CH3-].[Zn+2]
95.45
95.45
Videos
Safety and Handling
Mehr anzeigen
SDS
Documents
Documents
Certificates
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Dimethylzink,1.2 M-Lösung in Toluol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals