Learn More
Dimethylglyoxim, Dinatriumsalzoctahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dimethylglyoxime, disodium salt octahydrate |
Namenshinweis | 99% |
Schmelzpunkt | >300.0°C |
Farbe | Weiß bis Beige |
Verlust bei Trocknung | 46% to 49% |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3C(NONa)C(NONa)CH3·8H2O |
Menge | 250 g |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Dimethylglyoxime, disodium salt octahydrate
Name des Produkts
Dimethylglyoxim, Dinatriumsalzoctahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur