Learn More
N,N-Dimethylcarbamidsäurechlorid, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302146
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
CAS: 79-44-7 | C3H6ClNO | 107.537 g/mol
Dimethylcarbamyl chloride is used to make dyes and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dimethylcarbamylchlorid wird zur Herstellung von Farbstoffen und Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung erforderlich. Bitte sehen Sie sich die MSDS vor dem Kauf an. MSDS sind online unter www.alfa.com verfügbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-44-7
Summenformel C3H6ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 107.537
MDL-Nummer MFCD00000635
InChI-Schlüssel YIIMEMSDCNDGTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylcarbamoyl chloride, dimethylcarbamyl chloride, dimethylcarbamic chloride, dimethylcarbamoylchloride, carbamic chloride, dimethyl, dimethylcarbamic acid chloride, dimethyl carbamoyl chloride, n,n-dimethylcarbamyl chloride, carbamoyl chloride, dimethyl, dimethylcarbamidoyl chloride
PubChem CID 6598
ChEBI CHEBI:82280
IUPAC-Name N,N-Dimethylcarbamoylchlorid
SMILES CN(C)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylcarbamyl chloride
Schmelzpunkt -33°C
Siedepunkt 167°C to 168°C
Strukturformel (CH3)2NCOCl
Brechungsindex 1.453
UN-Nummer UN2262
Beilstein 878197
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Dichte 1.171
Menge 25 g
Flammpunkt 68°C (154°F)
Geruch Unpleasant
Formelmasse 107.54
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Reinheit (%) 96%
Name des Produkts
N,N-Dimethylcarbamidsäurechlorid, 96%, Thermo Scientific Chemicals >