Learn More
Dimethylanilinium-Tetrakis-(Pentafluorphenyl)-borat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10611325 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 118612-00-3 | C32H12BF20N | 801.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118612-00-3
Summenformel C32H12BF20N
Molekulargewicht (g/mol) 801.23
MDL-Nummer MFCD01074420
InChI-Schlüssel BRHZQNMGSKUUMN-UHFFFAOYSA-O
Synonym dimethylanilinium tetrakis pentafluorophenyl borate, unii-h8r86l92nd, n,n-dimethylanilinium tetrakis pentafluorophenyl borate, n,n-dimethylbenzenaminium tetrakis perfluorophenyl borate, n,n-dimethylanilinium tetra pentafluorophenyl borate, benzene, pentafluoro-, boron complex, n,n-dimethylanilinium tetrakis pentafluorophenyl borate 1-, benzenamine, n,n-dimethyl-, tetrakis pentafluorophenyl borate 1-, dimethyl phenyl ammonium tetrakis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl borate, borate 1-, tetrakis pentafluorophenyl-, hydrogen, compd. with n,n-dimethylbenzenamine 1:1:1
PubChem CID 10996402
IUPAC-Name Dimethyl(phenyl)azanium; Tetrakis(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)boranuid
SMILES [B-](C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)(C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F)(C3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F)C4=C(C(=C(C(=C4F)F)F)F)F.C[NH+](C)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylanilinium tetrakis (pentafluorophenyl)borate
Farbe Blau/weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 801.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467215 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2024 Catalog Number382400050,382400010
ChargennummerA0368187 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number382400050,382400010
ChargennummerA0448927 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number382400050,382400010
ChargennummerA0428259 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/06/2021 Catalog Number382400050,382400010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethylanilinium tetrakis (pentafluorophenyl)borate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Dimethylanilinium-Tetrakis-(Pentafluorphenyl)-borat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >