Learn More
Dimethylamin, 40 Gewicht % in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
44.83 CHF - 170.85 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylamine
CAS 124-40-3, 7732-18-5
Schmelzpunkt -37.0°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 54.0°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10581221
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
163670010
1 L Glasflasche
44.83 CHF
1 Liter
Verfügbar ab: 04-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10591221
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
163670025
2.5 L Glasflasche
69.55 CHF
2.50 Liter
Verfügbar ab: 30-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10647554
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
163670100
10 L Plastikeimer
170.85 CHF
10 Liter
Verfügbar ab: 06-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Dimethylamine
-37.0°C
54.0°C
1.37
04, 39
15, 3250
dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution
CNC
CHEBI:17170
≥40%
124-40-3, 7732-18-5
Farblos
(CH3)2NH
MFCD00008288
07,119
0.89
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
674
45.07
Flüssigkeit
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Dimethylamin, 40 Gewicht % in Wasser, Thermo Scientific Chemicals