Learn More
Dimethylamin, 40 % w/w wässr. Lsg., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11367468
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dimethylamin, 40 % w/w wässr. Lsg., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367468
1 kg
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
3 kg
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11367468
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 031458.A1
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dimethylamine 40% aqueous solution is used as a precursor in the preparation of nitrosodimethylamine. It is also used in paint additives, lubricants, lubricant additives and coating additives. It plays a major role in ion exchange agents and agricultural chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-40-3
Summenformel C2H7N
Molekulargewicht (g/mol) 45.085
MDL-Nummer MFCD00008288
InChI-Schlüssel ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution
PubChem CID 674
ChEBI CHEBI:17170
IUPAC-Name N-Methylmethanamin
SMILES CNC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylamine
Dichte 0.890 g/mL
Flammpunkt 15°C (60°F)
Geruch Fish-like
Brechungsindex 1.37
Menge 1 kg
UN-Nummer UN1160
Beilstein 605257
Merck Index 14,3228
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and most organic solvents.
Formelmasse 45.08
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40% w/w wässrige Lösung
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer098064I Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/05/2025 Catalog Number
Chargennummer098064I Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2025 Catalog Number
Chargennummer098064I Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2025 Catalog Number
ChargennummerZ10K041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 Catalog Number031458.30,031458.A1,031458.A5
ChargennummerA0442450 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2023 Catalog Number031458.30,031458.A1,031458.A5
Name des Produkts
Dimethylamin, 40 % w/w wässr. Lsg., Thermo Scientific Chemicals >