Learn More
Dimethylsulfoxid, für HPLC, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10500151
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dimethylsulfoxid, für HPLC, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10500151 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
250 mL
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
2.5 l
Artikelnummer. 10500151
Marke: Fisher Chemical D/4125/PB07
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 18.4°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 189°C
Menge 250 mL
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 0.55mbar at 20°C
Viskosität 1.98 mPaS at 25°C
IUPAC-Name Methansulfinylmethan
Formelmasse 78.13g/mol
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2535442 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberD/4125/PB08,D/4125/PB07,D/4125/PB17,D/4125/99
Chargennummer2527008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberD/4125/PB08,D/4125/PB07,D/4125/PB17,D/4125/99
Produktidentifikator
  • Methyl sulfoxide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dimethylsulfoxid, für HPLC, Fisher Chemical >