Learn More
Dimethylsulfoxid, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10293800
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dimethylsulfoxid, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10293800 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
2.5 l, HDPE-Flasche
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 l
5 L
25 L
Verpackung:
HDPE-Flasche
Kunststoffbehälter
Artikelnummer. 10293800
Marke: Fisher Chemical D/4120/PB17
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
C2H6OS, CAS-Nummer 67-68-5, Demsodrox, Methylsulfoxid, Dimexid, Methan, Sulfinylbis, Dimethylsulfoxid, DMSO, Demavet, Dimethylsulfoxid, Dimethylsulfoxid, Demasorb, 500 ml, 189 °C, CHEBI:28262, farblos, 78,13g/mol, IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N, Methylsulfinylmethan, 18,4 °C, 2089
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dimethylsulfoxid, Methylsulfoxid, Methan, Sulfinylbis, Dimexid, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 18.4 °C
Farbe Farblos
Siedepunkt 189 °C
Menge 2.5 l
Verpackung HDPE-Flasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 0.55 mbar bei 20 °C
Viskosität 1.98 mPa*s bei 25 °C
Formelmasse 78.13 mol
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2535442 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberD/4120/25,D/4120/PB08,D/4120/21,D/4120/PB17
Chargennummer2527008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberD/4120/25,D/4120/PB08,D/4120/21,D/4120/PB17
Produktidentifikator
  • Methyl sulfoxide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dimethylsulfoxid, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical >