Learn More
Dimethylsulfoxid-d6, 100 % (isotopisch), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329977
2 Ea.
Click to view available options
Menge:
2 Ea.
Je 10
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 2206-27-1
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 84.17
MDL-Nummer MFCD00002090
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
PubChem CID 75151
IUPAC-Name Trideuterio(trideuteriomethylsulfinyl)methan
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl sulfoxide-d6
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis Isotopic
Dichte 1.18 g/mL
Flammpunkt 88°C (190°F)
Geruch Characteristic
Verpackung Ampullen, vorgeritzt
Brechungsindex 1.476
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Menge 2 Ea.
Schmelzpunkt 20°C
Siedepunkt 190°C
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and diethyl ether.
Formelmasse 84.17
Reinheit (%) 100%
Name des Produkts
Dimethylsulfoxid-d6, 100 % (isotopisch), Thermo Scientific Chemicals >