Learn More
Dimethylsulfoxid-d6, 99.9 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Deuterated DMSO is a common solvent used in NMR spectroscopy. It is in combination with pyridine-d5 plays an important role for solution-state 2D NMR of ball-milled plant cell wall gel. Low-energy collisions of ionized acetone-d6, DMSO-d6 and pyridine-d5 with alkanethiolate is used to prepare self-assembled monolayer surfaces of gold.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dimethyl Sulfoxide |
Physikalische Form | Flüssig |
Namenshinweis | Isotopic |
Dichte | 1,18 g/mL |
Flammpunkt | 88 °C (190 °F) |
Brechungsindex | 1,476 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Menge | 5 x 1g |
Schmelzpunkt | 20 °C |
Siedepunkt | 190 °C |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N20L033 | Analysenzertifikat | 24/02/2025 | 036517.48,036517.46 |
U17D063 | Analysenzertifikat | 25/11/2024 | 036517.48,036517.46 |
W24K007 | Analysenzertifikat | 05/10/2024 | 036517.48,036517.46 |
R24K029 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | 036517.48,036517.46 |
X27J030 | Analysenzertifikat | 06/11/2023 | 036517.48,036517.46 |