Learn More
Dimethylsulfoxid, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Verpackung:
HDPE-Flasche
Kunststoffbehälter
Beschreibung
C2H6OS, CAS-Nummer 67-68-5, Demasorb, Demsodrox, Methylsulfoxid, Dimexid, Dimethylsulfoxid, Dimethylsulfoxid, Demavet, Methan, Sulfinylbis, Dimethylsulfoxid, DMSO, 2,5 l, 189 °C, CHEBI:28262, farblos, 78,13 g/mol, IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N, Methylsulfinylmethan, 18,4 °C, 2089
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 18,4 °C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 189°C |
Menge | 500 mL |
Verpackung | HDPE-Flasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Dampfdruck | 0.55mbar at 20°C |
Viskosität | 1.98 mPaS at 25°C |
IUPAC-Name | Methylsulfinylmethan |
Formelmasse | 78.13g/mol |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2535442 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | D/4121/27,D/4121/PB15,D/4121/28,D/4121/25,D/4121/24,D/4121/21S,D/4121/21,D/4121/PB17,D/4121/PB08 |
2527008 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | D/4121/27,D/4121/PB15,D/4121/28,D/4121/25,D/4121/24,D/4121/21S,D/4121/21,D/4121/PB17,D/4121/PB08 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methyl sulfoxide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dimethylsulfoxid, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur