Learn More
Dimethylsulfoxid, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10162090
Zum Warenkorb hinzufügen
Dimethylsulfoxid, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10162090
2.5 L, HDPE-Flasche
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Verpackung:
HDPE-Flasche
Kunststoffbehälter
Artikelnummer. 10162090
Marke: Fisher Chemical D/4121/PB17
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
C2H6OS, CAS-Nummer 67-68-5, Demasorb, Demsodrox, Methylsulfoxid, Dimexid, Dimethylsulfoxid, Dimethylsulfoxid, Demavet, Methan, Sulfinylbis, Dimethylsulfoxid, DMSO, 2,5 l, 189 °C, CHEBI:28262, farblos, 78,13 g/mol, IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N, Methylsulfinylmethan, 18,4 °C, 2089
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 18,4 °C
Farbe Farblos
Siedepunkt 189°C
Menge 2.5 L
Verpackung HDPE-Flasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 0.55mbar at 20°C
Viskosität 1.98 mPaS at 25°C
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
Formelmasse 78.13g/mol
Produktidentifikator
  • Methyl sulfoxide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dimethylsulfoxid, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical >