Learn More
Dimethylsulfoxid; Bioreagenz, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
DMSO ist ein polares protonenfreies Lösungsmittel, das in chemischen Reaktionen, Polymerase-Kettenreaktionen und als Gefrierschutz-/Vitrifizierungsmittel zur Konservierung von Zellen, Geweben und Organen zum Einsatz kommt. DMSO wird in Medien zum Einfrieren von Zellen verwendet, um diese vor physischen Beschädigungen zu schützen, die von Eiskristallen herrühren. Dient zur Tiefkühllagerung primärer, subkultivierter und rekombinanter heteroploider und Hybridom-Zelllinien sowie embryonaler und hämatopoetischer Stammzellen. DMSO findet häufig in Kombination mit BSA oder fötalem Kälberserum Anwendung.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol, Aceton, Ether, Benzol, Chloroform.
Hinweise
Im Submikrometerbereich gefiltert. Bei Raumtemperatur (15 bis 30 °C) und trocken lagern. Hygroskopisch.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dimethyl sulfoxide |
Schmelzpunkt | 18.4°C |
Namenshinweis | Bioreagent |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.101 g/mL |
Siedepunkt | 189°C |
Menge | 50 mL |
Flammpunkt | 87°C (189°F) |
Geruch | mild |
Physikalische Form | Flüssig |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N28L029 | Analysenzertifikat | 03/03/2025 | J66650.AE,J66650.AD,J66650.AK |
N26L015 | Analysenzertifikat | 28/02/2025 | J66650.AE,J66650.AD,J66650.AK |
Y06K029 | Analysenzertifikat | 14/11/2024 | J66650.AE,J66650.AD,J66650.AK |
X24K050 | Analysenzertifikat | 13/11/2024 | J66650.AE,J66650.AD,J66650.AK |
X28K014 | Analysenzertifikat | 08/11/2024 | J66650.AE,J66650.AD,J66650.AK |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%