Learn More
Dimethylsulfoxid, ACS, 99.9 % min, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11397938
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dimethylsulfoxid, ACS, 99.9 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397938
1 L, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Packungsgröße:
1 Liter
16 Liter
4 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11397938
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036480.K2
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 67-68-5 | C2H6OS | 78.13 g/mol
It is used as a solvent for chemical reactions involving salts, most notably in Finkelstein reactions and in other nucleophilic substitutions. Used in antifreeze or hydraulic fluids. Utilized in the oxidation of thiols and disulfides to sulfonic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl sulfoxide
Schmelzpunkt 18.4°C
Namenshinweis For analysis ACS
Farbe Farblos
Dichte 1.101 g/mL
Siedepunkt 189°C
Menge 1 L
Flammpunkt 87°C (189°F)
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.479
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Beilstein 506008
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,diethyl ether,ethanol,acetone,ether,carbon tetrachloride and ethyl acetate.
Formelmasse 78.13
Güte ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR06L015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number036480.M1,036480.K2,036480.M6,036480.K7,036480.AP
Chargennummer32.0980412 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number036480.M1,036480.K2,036480.M6,036480.K7,036480.AP
ChargennummerN07L052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2025 Catalog Number036480.M1,036480.K2,036480.M6,036480.K7,036480.AP
ChargennummerZ17K012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2024 Catalog Number036480.M1,036480.K2,036480.M6,036480.K7,036480.AP
ChargennummerX11K026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog Number036480.M1,036480.K2,036480.M6,036480.K7,036480.AP
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte
    Aktionscode: 24140
    Gültig bis zum2025-08-24
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Name des Produkts
Dimethylsulfoxid, ACS, 99.9 % min, Thermo Scientific Chemicals >