Learn More
Dimethylsulfoxid, für UV-Spektroskopie, ≥99.8 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™ Artikelnummer.: 15645470
Verfügbar ab: 21-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dimethylsulfoxid, für UV-Spektroskopie, ≥99.8 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15645470
1 L, Glasflasche, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
Artikelnummer. 15645470
Marke: Honeywell Riedel-de Haën 416411L
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Für die UV-Spektroskopie,≥99.8 % (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen weist mehr als 200 Jahre Erfahrung bei der Herstellung hochreiner Chemikalien auf
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl sulfoxide
Schmelzpunkt 18.5°c
Dichte 1.10g/mL
Siedepunkt 189°C
Menge 1 L
Explosionsgrenze 42% (63°F)
Flammpunkt 87°C (188.6°F)
Zündpunkt 573°F
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.479
Strukturformel (CH3)2SO
Dampfdruck 0.42mmHg (20°C)
Beilstein 506008
Formelmasse 78.13g/mol
Reinheit (%) ≥99.8% (GC)
Name des Produkts
Dimethylsulfoxid, für UV-Spektroskopie, ≥99.8 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™ >