Learn More
Dimethylsulfid, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11398217
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dimethylsulfid, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398217
250 mL, 250 Milliliter
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
Artikelnummer. 11398217
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 022949.AK
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 75-18-3 | C2H6S | 62.13 g/mol
Dimethyl sulfide is used as a displaceable ligand in chloro(dimethyl sulfide)gold(I) and other coordination compounds, as a reducing agent in ozonolysis reactions as well as a food flavoring component. Further, it is utilized for the preparation of dimethyl sulfoxide, which is a common and important industrial solvent. It finds application in the petroleum industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-18-3
Summenformel C2H6S
Molekulargewicht (g/mol) 62.13
MDL-Nummer MFCD00008562
InChI-Schlüssel QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfide, methyl sulfide, methane, thiobis, dimethylsulfide, dimethylsulphide, methyl thioether, 2-thiapropane, dimethyl sulphide, dimethyl thioether, methylthiomethane
PubChem CID 1068
ChEBI CHEBI:17437
SMILES CSC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl sulfide
Schmelzpunkt -83°C
Dichte 0.845 g/mL
Siedepunkt 38°C
Flammpunkt -48°C (-54°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.4351
Menge 250 mL
UN-Nummer UN1164
Merck Index 14,6123
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohols,ethers,esters,ketones,aliphatic and aromatic hydrocarbons. Slightly miscible with
IUPAC-Name (methylsulfanyl)methane
Formelmasse 62.14
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS27J073 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2023 Catalog Number022949.K2,022949.AK,022949
ChargennummerU17I023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog Number022949.K2,022949.AK
ChargennummerZ07H004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number022949.K2,022949.AK
Chargennummer10157710 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number022949.K2,022949.AK
ChargennummerD25Q31 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number022949.K2,022949.AK
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl sulfide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Dimethyl sulfide
Name des Produkts
Dimethylsulfid, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals >