Learn More
Dimethylmalonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10592941
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dimethylmalonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10592941 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 mL, Glasflasche, 250 Milliliter
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
Artikelnummer. 10592941
Marke: Thermo Scientific Acros 159562500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 108-59-8 | C5H8O4 | 132.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-59-8
Summenformel C5H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 132.12
InChI-Schlüssel BEPAFCGSDWSTEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl malonate, methyl malonate, propanedioic acid, dimethyl ester, malonic acid dimethyl ester, 1,3-dimethyl propanedioate, dimethyl 1,3-propanedioate, malonic acid, dimethyl ester, unii-em8y79998c, ccris 8981, propanedioic acid dimethyl ester
PubChem CID 7943
IUPAC-Name Dimethyl-Propanedioat
SMILES COC(=O)CC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl malonate
Schmelzpunkt -62.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.1560g/mL
Siedepunkt 180.0°C to 181.0°C
Flammpunkt 90°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3O2CCH2CO2CH3
Brechungsindex 1.4120 to 1.4140
Menge 250 mL
Beilstein 02,572
Fieser 08,193; 13,34
Merck Index 15,6168
Relative Dichte 1.156
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 132.12
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0465916 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/09/2024 Artikelnummer159560025,159562500,159560010
ChargennummerA0452211 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Artikelnummer159560025,159562500,159560010
ChargennummerA0371537 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Artikelnummer159560025,159562500,159560010
ChargennummerA0406928 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Artikelnummer159560025,159562500,159560010
ChargennummerA0415686 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Artikelnummer159560025,159562500,159560010
Name des Produkts
Dimethylmalonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >