Learn More
Dimethylcarbonat, 99+%, extra trocken, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10483360
Verfügbar ab: 24-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dimethylcarbonat, 99+%, extra trocken, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10483360 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 L, AcroSeal™ Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Artikelnummer. 10483360
Marke: Thermo Scientific Acros 428730010
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 616-38-6 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 616-38-6
Summenformel C3H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 90.08
MDL-Nummer MFCD00008420
InChI-Schlüssel IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl carbonate, carbonic acid, dimethyl ester, carbonic acid dimethyl ester, methyl carbonate meo 2co, unii-ke9j097spn, dimethylcarbonate, ch3ocooch3, ke9j097spn, dimethyl ester of carbonic acid, dsstox_cid_9192Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 12021
ChEBI CHEBI:36596
IUPAC-Name Dimethylcarbonat
SMILES COC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl carbonate
Namenshinweis Extra Dry
Schmelzpunkt 2.0°C to 4.0°C
Farbe Braun bis Weiß
Dichte 1.0690g/mL
Siedepunkt 90.0°C
Flammpunkt 18°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel (CH3O)2CO
Brechungsindex 1.3672 to 1.3692
Menge 1 L
Merck Index 15, 3263
Relative Dichte 1.069
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 139g/L. Other solubilities: soluble in all proportions with organic alcohols,soluble in all proportions with esters and ketones,miscible with acids and alkalies
Viskosität 0.625 mPa.s (20°C)
Formelmasse 90.08
Reinheit (%) 99+%
Güte extra trocken
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2537588 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog Number428730010,428731000
Chargennummer2537587 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog Number428730010,428731000
Chargennummer2536852 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog Number428730010,428731000
Chargennummer2536851 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog Number428730010,428731000
Chargennummer2535916 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog Number428730010,428731000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl carbonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    23
    Stunden
    23
    Minuten
    28
    Sekunden
    3
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dimethylcarbonat, 99+%, extra trocken, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >