Learn More
Dimaprit dihydrochloride, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18065352
Dimaprit dihydrochloride, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18065352
100 mg
Click to view available options
Menge:
100 mg
Artikelnummer. 18065352
Marke: Tocris Bioscience 0506/100
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Standard H2 selective agonist
Selective H2 agonist with central effects upon systemic administration. Also inhibits nNOS (IC50 = 49 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimaprit dihydrochloride
CAS 23256-33-9
Summenformel C6H17Cl2N3S
Menge 100 mg
Synonym dimaprit dihydrochloride, diamaprit-2hcl, dimaprit hydrochloride, dimaprit-2hcl, usaf pd-40, 2-3'-dimethylaminopropylthio pseudourea dihydrochloride, 2-3-dimethylaminopropyl-2-thiopseudourea dihydrochloride, 3-dimethylamino propyl carbamimidothioate dihydrochloride, 3-carbamimidoylsulfanyl propyl dimethylamine dihydrochloride, pseudourea, 2-3-dimethylamino propyl-2-thio-, dihydrochloride
InChI-Schlüssel DFWCPLGXFMSUCW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)CCCSC(=N)N.Cl.Cl
IUPAC-Name 3-(dimethylamino)propyl carbamimidothioate;dihydrochloride
Molekulargewicht (g/mol) 234.183
PubChem CID 90045
Formelmasse 234.19
Reinheit (%) >99%
Name des Produkts
Dimaprit dihydrochloride, Tocris Bioscience™ >