Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Verdünner-/Dispenser-Spritzen für V6-Pumpen
Für bessere Leistung und überragende Qualität. Trajan Scientific and Medical Diluter/Dispenser Spritzen für V6 Pumpen verfügen über das Wissen und die Erfahrung, die bei der Herstellung einer SGE-Spritze erforderlich sind.
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 007696
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Genaue und reproduzierbare Injektionen
- Verdünner-/Dispenser-Spritze für V6-Pumpen
Spezifikation
60 mm Hub, 1/4 Zoll - 28 UNF Gewindeanschluss, 4.8 mm-Bohrung im Kolben | |
500 μl | |
V6 Pumpe |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan Scientific and Medical™ Verdünner-/Dispenser-Spritzen für V6-Pumpen > Volumen: 500 μ l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur