Learn More
Diltiazem hydrochloride, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18752684
Verfügbar ab: 08-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Diltiazem hydrochloride, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18752684
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
Artikelnummer. 18752684
Marke: Tocris Bioscience 0685/1G
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
CaV1.x blocker
Antihypertensive and cardioprotective agent; an inhibitor of L-type Ca2+ channels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diltiazem hydrochloride
CAS 33286-22-5
Summenformel C22H27ClN2O4S
Menge 1 g
Synonym diltiazem hydrochloride, diltiazem hcl, herbesser, dilzene, lacerol, masdil, tildiem, tiazac, mono-tildiem, bi-tildiem
InChI-Schlüssel HDRXZJPWHTXQRI-BHDTVMLSSA-N
SMILES CC(=O)OC1C(SC2=CC=CC=C2N(C1=O)CCN(C)C)C3=CC=C(C=C3)OC.Cl
IUPAC-Name [(2S,3S)-5-[2-(Dimethylamino)Ethyl]-2-(4-Methoxyphenyl)-4-Oxo-2,3-Dihydro-1,5-Benzothiazepin-3-yl] Acetat;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 450.978
PubChem CID 62920
ChEBI CHEBI:645509
Formelmasse 450.98
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Diltiazem hydrochloride, Tocris Bioscience™ >