Learn More
Diisopropylamin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364489
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Diisopropylamin wird als Vorprodukt für die Herstellung von Lithiumdiisopropylamid und Sulfenamiden verwendet, die bei der Kautschukvulkanisation eingesetzt werden. Ist auch an der Synthese von N,N-Diisopropylethylamin (Hünig-Base) beteiligt, das durch Alkylierung mit Diethylsulfat entsteht. Diisopropylammoniumbromid ist ein Bromidsalz von DIPA, das als inerte Alternative zu Bariumtitanat verwendet wird. Es wird häufig als Lösungsmittel sowie als Zwischenprodukt bei der Synthese von Arzneimitteln, Farbstoffen, mineralischen Flotationsmitteln und Emulgatoren eingesetzt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Diisopropylamin wird als Vorprodukt für die Herstellung von Lithiumdiisopropylamid und Sulfenamiden verwendet, die bei der Kautschukvulkanisation eingesetzt werden.Es ist auch an der Synthese von N,N-Diisopropylethylamin (Hünig′-Base) beteiligt, das durch Alkylierung mit Diethylsulfat erhalten wurde.Diisopropylammoniumbromid ist ein Bromidsalz von DIPA, das als inerte Alternative zu Bariumtitanat verwendet wird.Es wird häufig als Lösungsmittel sowie als Zwischenprodukt bei der Synthese von Pharmazeutika, Farbstoffen, mineralischen Flotationsmitteln und Emulgatoren verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich.Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.Unverträglich mit starken Säuren, starken Basen, starken Oxidationsmitteln und Kunststoffen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diisopropylamine
CAS 108-18-9
Schmelzpunkt -61°C
Dichte 0.718 g/mL
Siedepunkt 83°C to 84°C
Flammpunkt -7°C
Prozentgehaltsbereich >99%
Summenformel C6H15N
Brechungsindex 1.392
MDL-Nummer MFCD00008862
Menge 100 mL
Beilstein 605284
Synonym diisopropylamine, 2-propanamine, n-1-methylethyl, n-1-methylethyl-2-propanamine, dipa, n,n-diisopropylamine
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
InChI-Schlüssel UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)NC(C)C
IUPAC-Name N-Propan-2-ylpropan-2-amin
Molekulargewicht (g/mol) 101.19
PubChem CID 7912
Formelmasse 101.19
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Diisopropylamin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >