Learn More
Diisopropylphosphit 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11480258
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Diisopropylphosphit 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480258
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11480258
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23800.22
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1809-20-7 | C6H14O3P- | 165.149 g/mol
Diisopropyl phosphite is used as antiwear lubricant additive together with triphenyl thiophosphate on T8 steel/Al2O3 ceramics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diisopropylphosphit wird zusammen mit Triphenylthiophosphat auf T8-Stahl/Al2O3-Keramik als Verschleißschmiermittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Chloroform.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1809-20-7
Summenformel C6H14O3P-
Molekulargewicht (g/mol) 165.149
MDL-Nummer MFCD00117905
InChI-Schlüssel IWEDBEZKWHRUJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropylphosphite, acmc-1bsaz, phosphorous acid diisopropyl anion, phosphorous acid, bis 1-methylethyl ester
PubChem CID 21884976
IUPAC-Name Dipropan-2-ylphosphit
SMILES CC(C)OP([O-])OC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diisopropyl phosphite
Dichte 0.99
Siedepunkt 72°C to 75°C (10 mmHg)
Flammpunkt 112°C (234°F)
Strukturformel [(CH3)2CHO]2P(O)H
Brechungsindex 1.4075
Menge 100 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,chloroform.
Formelmasse 166.16
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU09K022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/08/2024 Catalog NumberB23800.14,B23800.22
Chargennummer10237398 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23800.14,B23800.22
ChargennummerP22F047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23800.14,B23800.22
ChargennummerR21B004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23800.14,B23800.22
ChargennummerA31X024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23800.14,B23800.22
Name des Produkts
Diisopropylphosphit 98 %, Thermo Scientific Chemicals >