Learn More
Diisopropyl Azodicarboxylat, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Diisopropyl-Azodicarboxylat wird als wichtiges Reagenz bei der Herstellung vieler organischer Verbindungen verwendet. Es wird in Verbindung mit Triphenylphosphin in der Mitsunobu-Reaktion von Alkoholen, Säuren und Amiden verwendet. Es wirkt als Reaktant bei der Herstellung von Chromenen, die klassischen Cannabinoiden, norbornenbasierten guanidinreichen Polymeren und organischen Akzeptor-Donor-Akzeptor-Farbstoffen ähneln.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen, Alkoholen und Metallsalzen. Zersetzt sich heftig bei oder über: 100 0C.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diisopropyl azodicarboxylate |
Schmelzpunkt | 3°C to 5°C |
Dichte | 1.027 |
Siedepunkt | 74°C to 75°C (0.3 mmHg) |
Flammpunkt | 160°C (320°F) |
Geruch | Pungent |
Brechungsindex | 1.42 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3082 |
Beilstein | 1912326 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0448273 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | L10386.14,L10386.22,L10386.PG |
M31L038 | Analysenzertifikat | 03/02/2025 | L10386.14,L10386.22 |
A0466136 | Analysenzertifikat | 12/11/2024 | L10386.14,L10386.22 |
T08K067 | Analysenzertifikat | 30/07/2024 | L10386.14,L10386.22 |
A0448273 | Analysenzertifikat | 20/02/2024 | L10386.14,L10386.22 |
Sicherheit und Handhabung
- Diisopropyl azodicarboxylate
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Diisopropyl azodicarboxylate