Learn More
Diisopropanolamin 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10687274
Zum Warenkorb hinzufügen
Diisopropanolamin 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10687274
2.5 kg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10687274
Marke: Thermo Scientific Acros 407800025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 110-97-4 | C6H15NO2 | 133.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-97-4
Summenformel C6H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 133.19
MDL-Nummer MFCD00004531
InChI-Schlüssel LVTYICIALWPMFW-UHFFFAOYNA-N
Synonym diisopropanolamine, 1,1'-iminodipropan-2-ol, bis 2-hydroxypropyl amine, 2-propanol, 1,1'-iminobis, bis 2-propanol amine, 1,1'-iminodi-2-propanol, dipa alcohol, di-2-propanolamine, 1,1'-azanediylbis propan-2-ol, dipropyl-2,2'-dihydroxy-amine
PubChem CID 8086
IUPAC-Name 1-[(2-Hydroxypropyl)amino]propan-2-ol
SMILES CC(O)CNCC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diisopropanolamine
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 33°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0038g/mL
Siedepunkt 249°C to 250°C
Flammpunkt 126°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5 % min. (Total base)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3CHOHCH2)2NH
Brechungsindex 1.4615 to 1.4635
Menge 2.5 kg
Merck Index 15, 3214
Relative Dichte 1.0038
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 870g/L (20°C)
Viskosität 84.19 mPa.s (60°C)
Formelmasse 133.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0469816 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number407800025,407805000
ChargennummerA0468920 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number407800025,407805000
ChargennummerA0466035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/09/2024 Catalog Number407800025,407805000
ChargennummerA0466036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/09/2024 Catalog Number407800025,407805000
ChargennummerA0462321 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/05/2024 Catalog Number407800025,407805000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diisopropanolamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Diisopropanolamin 99 %, Thermo Scientific Chemicals >