Learn More
Diisobutylaluminiumhydrid, 1M Lösung in Cyclohexan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1191-15-7 | C8H19Al | 142.22 g/mol
120.00 CHF - 394.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diisobutylaluminium hydride |
---|---|
Namenshinweis | 1M Solution in Hexane |
CAS | 1191-15-7, 110-54-3 |
Schmelzpunkt | -70.0°C |
Dichte | 0.7010g/mL |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10309812
|
Thermo Scientific Acros
183791000 |
100 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
120.00 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10002410
|
Thermo Scientific Acros
183794000 |
400 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
230.00 CHF
400 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10368003
|
Thermo Scientific Acros
183798000 |
800 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
394.00 CHF
800 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure, ReduktionsreagenzSpezifikation
Diisobutylaluminium hydride | |
1191-15-7, 110-54-3 | |
0.7010g/mL | |
C8H19Al | |
MFCD00008928 | |
01,260; 02,140; 03,101; 04,158; 05,224; 06,198; 07,111; 08,173; 09,171; 10,149; 11,185; 12,191; 13,115; 14,138; 15,137; 16,27; 17,123 | |
0.701 | |
Solubility in water: reacts | |
142.22 |
1M Solution in Hexane | |
-70.0°C | |
−23°C | |
[(CH3)2CHCH2]2AlH | |
04, IV, 4400 | |
15, 3212 | |
DIBAL-H | |
142.22 | |
Lösung |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
May be fatal if swallowed and enters airways.
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
Causes severe skin burns and eye damage.
May cause drowsiness or dizziness.
May cause damage to organs through p
GHS P Statement
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Wear protective g
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 214-729-9
- Diisobutylaluminium hydride, 1M solution in hexane
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
- Pyrophore Flüssigkeit Kategorie 1
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P302+P334-BEI KONTAKT MIT DER HAUT: In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
- P335+P334-Lose Partikel von der Haut abbürsten In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
- P222-Kontakt mit Luft nicht zulassen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Hexane, Diisobutylaluminum hydride