Learn More
Dihydrogendinitrosulfatplatinatlösung(II), Pt 4 bis 6 % (enth. PT), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12033-81-7 | H2N2O8PtS | 385.16 g/mol
129.00 CHF - 1510.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12033-81-7 |
---|---|
Summenformel | H2N2O8PtS |
Molekulargewicht (g/mol) | 385.16 |
MDL-Nummer | MFCD00064668 |
InChI-Schlüssel | SPPCQWREVYSZTJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | dihydrogen dinitrosulfatoplatinate ii, dinitroplatinum; sulfuric acid, dihydrogen dinitrosulfatoplatinate ii solution, pt cont. pt |
PubChem CID | 102602532 |
IUPAC-Name | Platin; Schwefelsäure; Dinitrit |
SMILES | [H+].[H+].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-][N+](=O)[Pt++][N+]([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11450300
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012627.NJ |
∼0.5 g |
129.00 CHF
0.50 Gramm |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11430300
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012627.NA |
∼2 g |
328.00 CHF
2 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11440300
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012627.NC |
∼10 g |
1510.00 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dihydrogen dinitrosulfatoplatinate(II) solution is used in the preparation of electrodeposition of platinum films and biocompatible platinum thin film electrodeposition on tin substrates, which acts as the interconnects material for implantable medical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
12033-81-7 | |
385.16 | |
SPPCQWREVYSZTJ-UHFFFAOYSA-N | |
102602532 | |
[H+].[H+].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-][N+](=O)[Pt++][N+]([O-])=O |
H2N2O8PtS | |
MFCD00064668 | |
dihydrogen dinitrosulfatoplatinate ii, dinitroplatinum; sulfuric acid, dihydrogen dinitrosulfatoplatinate ii solution, pt cont. pt | |
Platin; Schwefelsäure; Dinitrit |
Spezifikation
Dihydrogen dinitrosulfatoplatinate(II) solution | |
12033-81-7 | |
Flüssigkeit | |
MFCD00064668 | |
Miscible with water. | |
[H+].[H+].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-][N+](=O)[Pt++][N+]([O-])=O | |
385.16 | |
384.17 (Anhydrous) |
Pt 4-6% (cont. Pt) | |
Braun | |
H2N2O8PtS | |
dihydrogen dinitrosulfatoplatinate ii, dinitroplatinum; sulfuric acid, dihydrogen dinitrosulfatoplatinate ii solution, pt cont. pt | |
SPPCQWREVYSZTJ-UHFFFAOYSA-N | |
Platin; Schwefelsäure; Dinitrit | |
102602532 | |
Brown liquid |
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P260-P264b-P271-P281-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
Gehäuse H314-H335-H350
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:8; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen