Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dihydralazin-Sulfat Artikelnummer.: 17211156
Verfügbar ab: 23-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Dihydralazin-Sulfat
Artikelnummer. 17211156 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 mg
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
Artikelnummer. 17211156
Marke: Thermo Scientific Chemicals 466231000
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7327-87-9
Summenformel C8H10N6·H2O4S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dihydralazin-Sulfat
Menge 100 mg
Formelmasse 288,28
InChI-Schlüssel BWHAMWGGORIDBK-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O.NNC1=C2C=CC=CC2=C(NN)N=N1
IUPAC-Name 1,4-dihydrazinylphthalazine; sulfuric acid
Molekulargewicht (g/mol) 288.28
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0420112 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/09/2023 Catalog Number466232500,466231000
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Dihydralazin-Sulfat >