Learn More
Diglykolsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Diglycolic acid was used in the preparation of needle-like aragonite particles from calcium nitrate aqueous solutions. It is also used in the synthesis of N-interlinked imipramines which show apoptotic activity against malignant cells as well as signs of combating Burkitt’s lymphoma.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Diglycolsäure wurde bei der Herstellung nadelähnlicher aragonitischer Partikel aus wässrigen Calciumnitrat-Lösungen verwendet. Sie wird auch bei der Synthese von N-verketteten Imipraminen verwendet, die apoptotische Aktivität gegen bösartige Zellen zeigen, sowie bei Anzeichen für die Bekämpfung des Burkitt-Lymphoms.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diglycolic acid |
Schmelzpunkt | 140°bis 145 °C |
Beilstein | 1072117 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,methanol. |
Formelmasse | 134.09 |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 500g |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N01K021 | Analysenzertifikat | 15/02/2024 | B23758.14,B23758.36,B23758.22 |
10244391 | Analysenzertifikat | 01/11/2022 | B23758.14,B23758.36,B23758.22 |
N23I001 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | B23758.14,B23758.36,B23758.22 |
N22I047 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | B23758.14,B23758.36,B23758.22 |
10182036 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B23758.14,B23758.36,B23758.22 |