Learn More
Digitonin, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
Beschreibung
Digitonin hat folgende Verwendungszwecke:
- Cholesterinbestimmung
- Verwendung von Digitonin-permeabilisierten Adipozyten für cAMP-Studien
- Solubilisierung von Membranproteinen
- Die wasserlösliche Form kann zur Isolierung mitotischer Chromosomen verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
Physikalische Form | Weißes Pulver |
Schmelzpunkt | 230 bis 240 °C (Zersetzung) (Literatur) |
Menge | 1 g |
Spezifische Drehung | [α]20/D −54 ° (c = 2.8, Methanol) (Lit.) |
Löslichkeitsinformationen | Löslich in kochendem Wasser (1 g/10 ml). Für 15 Minuten bei 98 °C erhitzen. Abkühlen und bei 4 °C für 3 Stunden lagern, und alle Ausfällungen abfiltern. Löslich in Absolutalkohol (1 g/57 ml) und 95 %igem Alkohol (1 g). |
Formelmasse | 1229.3 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Kritische Mizellkonzentration (CMC)< 0.5 mm (20–25 °C) (Lit.) |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Digitonin, Water Soluble
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Digitonin, MP Biomedicals™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur