Learn More
ATAGO™ Digitales Weinrefraktometer WM-7
Das digitale Weinrefraktometer WM-7 misst die Konzentration von Traubenmost in 7 Skalen, einschließlich Brix, T.A. 1990, T.A. 1971, Oe, KMW und Bauméé.
Marke:  ATAGO™ 3415
Artikelnummer. 10365722
  • 1735.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das digitale Weinrefraktometer WM-7 mit 7 Skalen ist für den Betrieb unter strengsten Umweltbedingungen konzipiert, insbesondere in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit in der Produktion, und zur einfachen, schnellen und präzisen Messung der Konzentration von Traubenmost.
  • Die Messung der Traubenmostkonzentration kann von Winzern, Weingenossenschaften, Weingütern, Käufern von Traubenmost usw. vorgenommen werden.
  • Die Messgenauigkeit wird auf Brix ±0,1 % erhöht.
  • Ausgestattet mit der neuen Technologie „External-Light-Interference“ (E.L.I.)*, die es Ihnen ermöglicht, präzise Messungen einfach und zuverlässig in der Nähe eines Fensters oder im Freien durchzuführen. *Patent angemeldet
Spezifikation
Spezifikation
Tischrefraktometer
±0,1 % (Brix), ±0,2 % (T.A. 1990), ±0,2 % (T.A. 1971), ±1 ° (Oe), ±0,2 ° (KMW), ±0,2 ° (Bauméé)
3 s
300 g
5°bis 40 °C
0,0 bis 45,0 % (Brix), 0,0 bis 26,0 % (T.A. 1990), 0,0 bis 25,0 % (T.A. 1971), 0 bis 240 ° (Oe), 0,0 bis 40,0 ° (KMW), 0,0 bis 21,0 ° (Bauméé)
0,1 % (Brix), 0,1 % (T.A. 1900), 0,1 % (T.A. 1971), 1 ° (Oe), 0,1 ° (KMW), 0,1 ° (Bauméé)
IP64 wasserdicht
170 x 90 x 40 mm
006P Trockenbatterie (9 V)
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
ATAGO™ Digitales Weinrefraktometer WM-7 > Weinrefraktometer; Abmessungen: 170 x 90 x 40 mm