Learn More
WTW™ DIGITAL PROBE MPP 930-PH/FDO/COND KIT
Marke: WTW™ 401206
5912.03 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Entwickelt für Tiefenmessungen bis 100 m und für pH-, Leitfähigkeits- und DO-Messungen | |
Integrierter Drucksensor, Schutzvorrichtung, Gewicht, Schutzkappe, Bedienungsanleitung, CD-ROM mit Software, 1,5 m-Anschlusskabel AS IDS/1.5, Tragetasche einschließlich SensoLyt™ 900-P, TetraCon™ 925-P | |
IDS-Sensoren, SensoLyt™ 900-P, TetraCon™ 925-P, FDO™ 925-P |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
WTW™ DIGITAL PROBE MPP 930-PH/FDO/COND KIT > Kann verwendet werden mit:IDS-Sensoren, SensoLyt 900-P, TetraCon 925-P, FDO 925-P
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur