Learn More
Thermo Scientific™ Gemischter Block, 1.5 ml und 2.0 ml., für Trockenbäder/Heizblöcke (digital und mit Touchscreen)
Kann verwendet werden mit: Thermo Scientific™ Digitale Trockenbäder/Heizblöcke mit Touchscreen (keine kompakten Modelle)
Marke: Thermo Scientific™ 88870113
141.58 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erreichen Sie maximale Flexibilität für Ihre Thermo Scientific™ Trockenbäder/Heizblöcke mit einer Vielzahl an Zubehörteilen für jede Anwendung.
- Garantie: 2 Jahre
Spezifikation
Gemischter Block, 1.5 ml und 2.0 ml | |
Thermo Scientific™ Digitale Trockenbäder/Heizblöcke mit Touchscreen (keine kompakten Modelle) | |
LED | |
Block |
18 x 1,5 ml, 10 x 2 ml | |
18 x 1,5 ml und 10 x 2,0 ml | |
18 | |
76 x 124 x 39 mm (3 x 4,9 x 1,5 Zoll) |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.