Learn More
Thermo Scientific™ Block, konisches 50 ml-Röhrchen, für Trockenbäder/Heizblöcke (digital und mit Touchscreen)
Kann verwendet werden mit: Thermo Scientific™ Digitale Trockenbäder/Heizblöcke mit Touchscreen (keine kompakten Modelle)
Marke:  Thermo Scientific™ 88870119
Artikelnummer. 15332215
  • 509.54 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Erreichen Sie maximale Flexibilität für Ihre Thermo Scientific™ Trockenbäder/Heizblöcke mit einer Vielzahl an Zubehörteilen für jede Anwendung.
  • Garantie: 2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Konische 50 ml-Röhrchen, Block
Thermo Scientific™ Digitale Trockenbäder/Heizblöcke mit Touchscreen (keine kompakten Modelle)
LED
Block
50 mL
4 x 50 ml konisch
4
76 x 124 x 113 mm (3 x 4,9 x 4,55 Zoll)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Block, konisches 50 ml-Röhrchen, für Trockenbäder/Heizblöcke (digital und mit Touchscreen) > 4 x 50 ml-Block mit konischem Boden
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.