Learn More
Thermo Scientific™ Digitaler Plattform-Rocker
Der Digital Platform Rocker sorgt für sanfte Schaukelbewegungen zum Mischen von Proben. Konzipiert für Hybridisierung, Blotting und Färben oder Entfärben von Gelen.
Marke:  Thermo Scientific™ 88882014
884.71 CHF gültig bis 2025-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17338272
  • 1648.20 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
The Thermo Scientific™ Digital Platform Rockers provide gentle motion for mixing samples. Designed for hybridization, blotting and staining or distaining gels.
  • Digitale Anzeige von Drehzahl und Zeit
  • Drehzahlbereich: 1–70 U/min
  • Einfach einstellbarer Schüttelwinkel: 1° bis 48° (± 24°)
  • Präzise Drehzahlregelung: 
  • ±1 U/min ≤ 50 U/min
  •  ± 2 U/min > 50 U/min
  • Zeitschaltbereich: Kontinuierlich, 1 s bis 9999 min
  • Optionale Doppelplattform für höhere Kapazität.
  • Ladekapazität: 8 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1° bis ±24° (48°)
±1≤ 50 U/min, ±2> 50 U/min
100/240 V
CE
50/60 Hz
322 x 282 x 19 mm (12,7 x 11,1 x 0,75 in.)
13,5 kg
Akustischer Alarm
Digitale Plattform-Wippe
20 bis 85 %
Tablett
2 Jahre
8 kg
1 bis 70 U/min
0,1 A
EU-, UK-, CN-Stecker
390 x 292 x 206 mm (15,4 x 11,5 x 8,1 in.)
29,8 lb.
±1°
Digitale Steuerung
Digital
Gummimatte mit Noppen 88882102, Gummistreifen 88882103
1 s bis 9999 min, Dauerbetrieb
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Digitaler Plattform-Rocker >