Learn More
Heathrow Scientific™ Digitaler Orbitalschüttler
Die umfassende Ausstattung mit High-End-Designmerkmalen macht dieses Gerät zu einem vielseitigen Schüttler für eine Vielzahl von Protokollen. Orbitalschüttler haben einen Drehzahlbereich von 20 bis 300 U/min in Schritten von 1 U/min.
Marke:  Heathrow Scientific™ HS120460
1138.19 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24300" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15689415
  • 1225.00 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
  • 5 Jahre Garantie
  • Die ununterbrochene elektronische Motorrückmeldung ermöglicht die sofortige Anpassung an Gewichtsveränderungen und unausgeglichene Lasten für verlässlich reproduzierbare Ergebnisse
  • Geeignet für den Einsatz in Inkubatoren (CO2 ausgeschlossen) und Kühlräumen im angegebenen Temperaturbereich
  • Sanftanlauf- und Abschaltfunktionen bei höheren Geschwindigkeiten reduzieren Verschüttungen aus vollen Behältern
  • Eine hohe Gewichtsbelastung von 4,5 kg (10 lbs.) mit Überlastsicherung bei Erreichen der Obergrenze
  • Die universelle Hi-Lo-Plattform und flexible Bänder ermöglichen es Ihnen, Ihre eigene Haltevorrichtung für Gefäße jeder Form und Größe zu erstellen
  • Das hintergrundbeleuchtete Display ist gut ablesbar.
  • Zeit und Drehzahl können getrennt eingestellt werden
  • Sehr niedrige Startdrehzahl zur Bewegung empfindlicher Proben, aber hohe Höchstdrehzahl und gute Stabilität für kräftigere Anwendungen
  • Stromversorgung mit 12 VDC, doppelt isoliertes, weltweit verwendbares Netzteil, 110 bis 240 V, mit 4 verschiedenen Netzsteckern
  • Wartungsfreier Motor und Getriebe mit langer Lebensdauer
Spezifikation
Spezifikation
19 mm
20 bis 300 U/min
2°bis 40 °C
CE, UKCA, ETL Interek, RoHS3, WEE
310 x 314 x 197 mm
279 mm
279 mm
Rutschfreie Plattformmatte aus Gummi, Satz aus 8 Gummizügen, Universal-Netzadapter mit 4 austauschbaren Steckertypen
4,5 kg
110/240 V
Digitaler Orbitalschüttler
50/60 Hz
11 in.
11 in.
Digitaler Orbitalschüttler
0 bis 49 h, 1-s-Schritte oder Dauerbetrieb
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heathrow Scientific™ Digitaler Orbitalschüttler > Digital Orbital Shaker; Speed: 20 to 300 rpm